Drukuj
D-glukonian potasu, anhydrous USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 6630 PLN
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
D-glukonian potasu, anhydrous USP
D-glukonian potasu
Formuła: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Temp. topnienia: 174…176 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064211
Numer CAS: 299-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-074-2
Klasyfikacja Merck : 12,07796
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97% Min.