Drukuj
Trichlorek glinu heksahydrat USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 14490 PLN
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Trichlorek glinu heksahydrat USP
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: ∼100 °C
Gęstość: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95% Min.