Drukuj
wodorowęglan potasu, granular USP
Dostawca: Spectrum Chemical
PO158-12KG PO158-2.5KG PO158-45KGBL
SPCMPO158-12KGEA 6520 PLN
SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG SPCMPO158-45KGBL
wodorowęglan potasu, granular USP
wodorowęglan potasu
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formuła: KHCO₃
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 13,07691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5% Min.