Drukuj
wodorowinian potasu USP
Dostawca: Spectrum Chemical
P1801-12KG P1801-2.5KG P1801-50KGBL
SPCMP1801-12KGEA 7580 PLN
SPCMP1801-12KG SPCMP1801-2.5KG SPCMP1801-50KGBL
wodorowinian potasu USP
wodorowinian potasu
Formuła: KOOC(CHOH)₂COOH
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00065392
Numer CAS: 868-14-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-769-1
Klasyfikacja Merck : 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.