Drukuj
L-fenyloalanina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 18160 PLN
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-fenyloalanina USP
L-fenyloalanina
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 313
Temp. topnienia: 173
Gęstość: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064227
Numer CAS: 63-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-568-1
Klasyfikacja Merck : 14,07271
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.