L(-)-prolina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
P1434-1KG
P1434-25KGBL
P1434-5KG
SPCMP1434-1KGEA
4800
PLN
SPCMP1434-1KG
SPCMP1434-25KGBL
SPCMP1434-5KG
L(-)-prolina USP
L(-)-prolina
Formuła:
C₅H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 220…222 °C Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064318 Numer CAS: 147-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-702-2 Klasyfikacja Merck : 13,07871 |