Drukuj
Benzoesan potasu NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Benzoic acid potassium salt
P1181-12KG P1181-2.5KG P1181-45KGBL
SPCMP1181-12KGEA 4630 PLN
SPCMP1181-12KG SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-45KGBL
Benzoesan potasu NF
Benzoesan potasu
Formuła: C₇H₅KO₂
MW: 160.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013061
Numer CAS: 582-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-481-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.