Drukuj
L(-)-Mentol, crystals USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, L-Menthol, Levomenthol, L(-)-Menthyl alcoholol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (1R)-(-)-Menthol, (-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylcyclohexane, (1R,2S,5R)-(-)-Menthol
ME110-12KGBL ME110-25KGBL
SPCMME110-12KGBLEA 25520 PLN
SPCMME110-12KGBL SPCMME110-25KGBL
L(-)-Mentol, crystals USP
L(-)-Mentol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₁₀H₂₀O
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…44 °C
Gęstość: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062979
Numer CAS: 2216-51-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-690-9
Klasyfikacja Merck : 13,05861