Drukuj
stearynian magnezu BP, JP, NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
MA130-12KG MA130-2.5KG MA130-45KGBL
SPCMMA130-12KGEA 9250 PLN
SPCMMA130-12KG SPCMMA130-2.5KG SPCMMA130-45KGBL
stearynian magnezu BP, JP, NF
stearynian magnezu
Formuła: C₃₆H₇₀MgO₄
Temp. topnienia: 130…140 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036391
Numer CAS: 557-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-150-3
Klasyfikacja Merck : 13,05714
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 4% Min.