Drukuj
lanolina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
LA109-180KGBL LA109-18KGBL
SPCMLA109-180KGBLEA 0 PLN
SPCMLA109-180KGBL SPCMLA109-18KGBL
lanolina USP
lanolina
Temp. topnienia: 38…44 °C
Gęstość: 0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
Numer MDL: MFCD00081740
Numer CAS: 8006-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-348-6
Klasyfikacja Merck : 12,05371