Drukuj
Palmitynian izopropylu NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 PLN
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Palmitynian izopropylu NF
Palmitynian izopropylu
Formuła: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 13.5
Gęstość: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008993
Numer CAS: 142-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-571-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 90% Min.