Drukuj
chlorowodorek L-argininy USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: chlorowodorek L(+)-argininy
A1337-12KGBL A1337-1KG A1337-50KGBL
SPCMA1337-12KGBLEA 20560 PLN
SPCMA1337-12KGBL SPCMA1337-1KG SPCMA1337-50KGBL
chlorowodorek L-argininy USP
chlorowodorek L-argininy
Formuła: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66 g/mol
Temp. topnienia: 218
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064550
Numer CAS: 1119-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-275-1
Klasyfikacja Merck : 13,00785
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.