Drukuj
Hydrochinon USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
HY113-2.5KG HY113-25KGBL HY113-50KGBL HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA 22950 PLN
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-25KGBL SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-500GM
Hydrochinon USP
Hydrochinon
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₆H₄(OH)₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 172 °C
Gęstość: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002339
Numer CAS: 123-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-617-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.