Drukuj
guma arabska, Spray Dried Powder NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Acacia, Acacia gum
GU115-12KG GU115-2.5KG GU115-45KGBL
SPCMGU115-12KGEA 10370 PLN
SPCMGU115-12KG SPCMGU115-2.5KG SPCMGU115-45KGBL
guma arabska, Spray Dried Powder NF
guma arabska
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Gęstość: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081264
Numer CAS: 9000-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-519-5