Drukuj
L-alanina USP
Dostawca: Spectrum Chemical
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 3840 PLN
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-alanina USP
L-alanina
Formuła: C₃H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064410
Numer CAS: 56-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-273-8
Klasyfikacja Merck : 13,00203
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.5% Min.