Drukuj
wodorofosforan diamonu, granular NF
Dostawca: Spectrum Chemical
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 9250 PLN
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
wodorofosforan diamonu, granular NF
wodorofosforan diamonu
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Klasyfikacja Merck : 13,00546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 96% Min.