Drukuj
4-hydroksybenzoesan etylu NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 13990 PLN
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
4-hydroksybenzoesan etylu NF
4-hydroksybenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 297 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 116…118 °C
Gęstość: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002353
Numer CAS: 120-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-399-4
Klasyfikacja Merck : 13,03869
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.