wersenian dipotasu dihydrat ≥99%, Reagent Grade
Dostawca: Spectrum Chemical
E1042-12KG
E1042-2.5KG
E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA
10870
PLN
SPCME1042-12KG
SPCME1042-2.5KG
SPCME1042-50KGBL
wersenian dipotasu dihydrat ≥99%, Reagent Grade
wersenian dipotasu dihydrat
Formuła:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Temp. topnienia: 272 °C Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150036 Numer CAS: 25102-12-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0 Klasyfikacja Merck : 13,03546 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99% Min. |