Drukuj
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 33370 PLN
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu
Octan 2-(2--etoksyetoksy)etylu
Formuła: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 210
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1.0114 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00041928
Numer CAS: 112-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-940-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.