Drukuj
2-(2-etoksyetoksy)etanol
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 33590 PLN
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
2-(2-etoksyetoksy)etanol
2-(2-etoksyetoksy)etanol
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 197 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002872
Numer CAS: 111-90-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Klasyfikacja Merck : 13,01809
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.