Drukuj
acetanilid
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: N-Phenylacetamide
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 12820 PLN
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
acetanilid
acetanilid
Formuła: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 304
Temp. topnienia: 115
Gęstość: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174
Numer MDL: MFCD00008674
Numer CAS: 103-84-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-150-7
Klasyfikacja Merck : 13,00051
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.