Drukuj
Diisopropyloamina
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Isopropyl-2-propanamine
D2282-200LTBL D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA 27520 PLN
SPCMD2282-200LTBL SPCMD2282-20LT
Diisopropyloamina
Diisopropyloamina
Formuła: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 84
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008862
Numer CAS: 108-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-558-5
Jednostka: 1158
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03219
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.