Drukuj
Octan 2-etoksyetylu
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etoksyetylowy kwasu octowego, Octan etyloglikolu
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 31870 PLN
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
Octan 2-etoksyetylu
Octan 2-etoksyetylu
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Numer MDL: MFCD00009251
Numer CAS: 111-15-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-839-2
Jednostka: 1172
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03787
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.