Drukuj
zasadowy azotan bizmutu (III), powder USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 26350 PLN
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
zasadowy azotan bizmutu (III), powder USP
zasadowy azotan bizmutu (III)
Form: Powder
Formuła: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461.99 g/mol
Gęstość: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064844
Numer CAS: 1304-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-136-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 79% Min.