Drukuj
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 8030 PLN
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 327
Temp. Zapłonu: 188
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006299
Numer CAS: 499-83-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-894-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.