Drukuj
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 10090 PLN
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Kwas dietylenotriaminopentaoctowy
Formuła: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004289
Numer CAS: 67-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-652-8
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,07202
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.