Drukuj
timerosal USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 PLN
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
timerosal USP
timerosal
Formuła: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Temp. topnienia: 232…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013062
Numer CAS: 54-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-210-4
Jednostka: 2025
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97% Min.