Drukuj
ftalan dietylu NF
Dostawca: Spectrum Chemical
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 PLN
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
ftalan dietylu NF
ftalan dietylu
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₁₂H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009111
Numer CAS: 84-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-550-6
Klasyfikacja Merck : 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.