Drukuj
Dodecylobenzenosulfonian sodu, powder
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 5300 PLN
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Dodecylobenzenosulfonian sodu, powder
Dodecylobenzenosulfonian sodu
Form: Powder
Formuła: C₁₈H₂₉NaO₃S
MW: 348.48 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011508
Numer CAS: 25155-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 246-680-4
Klasyfikacja Merck : 13,08686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 90% Min.