Drukuj
Dichlorek cynku, granular JP, USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 13710 PLN
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Dichlorek cynku, granular JP, USP
Dichlorek cynku
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: ZnCl₂
Temp. Wrzenia: 732 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 283 °C
Gęstość: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97% Min.