Drukuj
Glikol dietylenowy
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: 2,2'-Oksybisetanol
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 20390 PLN
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Glikol dietylenowy
Glikol dietylenowy
Formuła: C₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002882
Numer CAS: 111-46-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-872-2
Klasyfikacja Merck : 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97% Min.