Drukuj
L-(+)-Cysteina
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 6860 PLN
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L-(+)-Cysteina
L-Cysteina
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Temp. Wrzenia: 254 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064306
Numer CAS: 52-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-158-2
Klasyfikacja Merck : 13,02810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.