Drukuj
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Dostawca: Spectrum Chemical
Synonim: Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
CR105-12KGBL CR105-1KGBL CR105-50KGBL
SPCMCR105-12KGBLEA 19440 PLN
SPCMCR105-12KGBL SPCMCR105-1KGBL SPCMCR105-50KGBL
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Creatine (N-amidinosarcosine) monohydrate
Formuła: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
MW: 149.15 g/mol (131.13 anhy)
Numer MDL: MFCD00071582
Numer CAS: 6020-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-306-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.