Drukuj
Olej kukurydziany NF
Dostawca: Spectrum Chemical
CO136-200LTBL CO136-4LTGL CO136-25ML
SPCMCO136-200LTBLEA 21450 PLN
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML
Olej kukurydziany NF
Olej kukurydziany
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0.918 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00130865
Numer CAS: 8001-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-281-2