Drukuj
Kolodium, flexible USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
CO125-200LTBL CO125-4LTGL CO125-500MLGL
SPCMCO125-200LTBLEA 0 PLN
SPCMCO125-200LTBL SPCMCO125-4LTGL SPCMCO125-500MLGL
Kolodium, flexible USP
Kolodium
Temp. Wrzenia: ∼34 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160 °C
Gęstość: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081525
Numer CAS: 9004-70-0
Jednostka: 2059
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02508