Drukuj
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol, bezwodny NF
Dostawca: Spectrum Chemical
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 PLN
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol, bezwodny NF
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₄H₇Cl₃O
Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Numer MDL: MFCD02179352
Numer CAS: 57-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-317-6
Klasyfikacja Merck : 13,02148
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.