Drukuj
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat ≥98.0% NF
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 PLN
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat ≥98.0% NF
1,1,1-Trichloro-2-metylo-2-propanol hemihydrat
Formuła: C₈H₁₆Cl₆O₃
Temp. Wrzenia: 167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179352
Numer CAS: 6001-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-317-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98% Min.