Drukuj
olej rycynowy USP
Dostawca: Spectrum Chemical
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 27740 PLN
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
olej rycynowy USP
olej rycynowy
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00130746
Numer CAS: 8001-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-293-8
Klasyfikacja Merck : 13,01908