Drukuj
2-fenyloetanol USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P1058-100GM P1058-1KG P1058-15.9KGBL
SPCMP1058-100GMEA 1110 PLN
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-fenyloetanol USP
2-fenyloetanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₆H₅CH₂CH₂OH
MW: 122.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 432
Temp. topnienia: 103…105 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002886
Numer CAS: 60-12-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-456-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07370