Drukuj
Dokuzan sodowy USP
Dostawca: Spectrum Chemical
Uwaga
Synonim: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 1430 PLN
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Dokuzan sodowy USP
Dokuzan sodowy
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formuła: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444.57 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼155 °C
Gęstość: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012455
Numer CAS: 577-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-406-4
Klasyfikacja Merck : 12,03460
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99% Min.