kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat (>47,5% Mo)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15827.14
L15827.22
L15827.36
L15827.14EA
273
PLN
L15827.14
L15827.22
L15827.36
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat (>47,5% Mo)
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
CAS No.: 51429-74-4
Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O
Formula Weight: 1825.25(anhy)
Melting Point: 78-90°
Merck Reference: 14,7342
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149913
Formuła:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Temp. topnienia: 78…90 °C Gęstość: 3,15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149913 Numer CAS: 51429-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5 Jednostka: 3085 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7342 |