1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22
L14660.06
L14660.14
L14660.22EA
2040
PLN
L14660.22
L14660.06
L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 123°/0.2mm
Beilstein Reference: 130685
Formuła:
C₁₀H₁₁NO Temp. Wrzenia: 123 °C (0,2 mmHg) Temp. topnienia: 63…68 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003192 Numer CAS: 4641-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 225-069-6 ADR: 8,I Klasyfikacja Merck : 13,01337 |