Drukuj
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 456 PLN
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
wodorotlenek tetrametyloamoniowy 25% in aqueous solution (w/w)
wodorotlenek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₃NO
Temp. Wrzenia: ∼102 °C
Gęstość: 1,014
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008280
Numer CAS: 75-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-882-9
Jednostka: 1835
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,9224