1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20442.14
L20442.22
L20442.14EA
278
PLN
L20442.14
L20442.22
1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
1,3-Di-4-piperidylpropane
Purity: 97+%
CAS No.: 16898-52-5
Molecular Formula: C13H26N2
Formula Weight: 210.36
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₆N₂ Temp. Wrzenia: 327 °C Temp. topnienia: 63…68 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038013 Numer CAS: 16898-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 240-941-6 |