Trimethyl orthovalerate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
L20377.14
L20377.22
L20377.14EA
780
PLN
L20377.14
L20377.22
Trimethyl orthovalerate 98%
Trimethyl orthovalerate
Purity: 98%
CAS No.: 13820-09-2
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1739200
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008481
Formuła:
C₈H₁₈O₃ MW: 162.23 g/mol Temp. Wrzenia: 164…166 °C Gęstość: 0.941 Temp. Zapłonu: 41 °C (105 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008481 Numer CAS: 13820-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-496-5 ADR: 3 III |