2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20280.03
L20280.MD
L20280.03EA
1090
PLN
L20280.03
L20280.MD
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 745783-91-9
Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O
Formula Weight: 202.13(anhy)
Melting Point: 36-43°
MDL No.: MFCD05664102
Formuła:
C₉H₇F₃O₃ Temp. topnienia: 36…43 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06801323 Numer CAS: 745783-91-9 |