4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20275.03
L20275.06
L20275.03EA
1220
PLN
L20275.03
L20275.06
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 1736-56-7
Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O
Formula Weight: 202.13(anhy)
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 2261131
MDL No.: MFCD05664098
Formuła:
C₉H₅F₃O₂·xH₂O Temp. topnienia: 83…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664098 Numer CAS: 1736-56-7 |