4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20274.03
L20274.06
L20274.03EA
564
PLN
L20274.03
L20274.06
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 16208-17-6
Molecular Formula: C9H8O3.xH2O
Formula Weight: 164.16(anhy)
Melting Point: 104-111°
Boiling Point: 145-147°/13mm
Beilstein Reference: 606701
MDL No.: MFCD00234534
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 145…147 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 104…111 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234534 Numer CAS: 16208-17-6 |