3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20273.03
L20273.06
L20273.03EA
607
PLN
L20273.03
L20273.06
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 65709-23-1
Molecular Formula: C9H6O4.xH2O
Formula Weight: 178.15(anhy)
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 7703971
MDL No.: MFCD06801031
Formuła:
C₉H₆O₄·xH₂O Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06801031 Numer CAS: 65709-23-1 |