Drukuj
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
L20272.03 L20272.06
L20272.03EA 639 PLN
L20272.03 L20272.06
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hydrate 98%
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 403-32-7 Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O Formula Weight: 152.13(anhy) Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2354778 MDL No.: MFCD01320770
Formuła: C₈H₇FO₃
MW: 170.140 g/mol
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320770
Numer CAS: 403-32-7